Documenti fondamentali
729957
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)piperidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10F3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.390
Densità
1.126 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H10F3N/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5/h5,10H,1-4H2
NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
27.8 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)