Documenti fondamentali
729213
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyridine-d7
(stabilized with 4-tert-butylcatechol), 97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7D7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
79-82 °C/29 mmHg (lit.)
Densità
1.038 at 25 °C
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]\C([2H])=C(/[2H])c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
KGIGUEBEKRSTEW-QMUWOJKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)