Documenti fondamentali
547689
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked
Reillex® 402 ion-exchange resin, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
4-Vinylpyridine-divinylbenzene copolymer, Divinylbenzene-4-vinylpyridine copolymer
Scegli un formato
100 G
312,00 €
312,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
312,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
312,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
Produttore/marchio commerciale
Reillex® 402 ion-exchange resin
Stringa SMILE
n2ccc(cc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)