729183
Lanthanum nickelate, strontium doped
nanopowder, <100 nm particle size (BET)
Sinonimo/i:
LaSNO, Lanthanum nickel strontium oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
nanopowder
PM
Mw 379.99 g/mol
Composizione
La1.6Sr0.4NiO4
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
5-10 m2/g
Dimensione particelle
<100 nm (BET)
Punto di fusione
>400 °C
Densità bulk
0.818 g/mL
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Descrizione generale
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)