Documenti fondamentali
357464
Sigma-Aldrich
Yttrium barium copper oxide
powder, ≤5 μm particle size, 99.9%
Scegli un formato
10 G
105,00 €
105,00 €
Prezzo di listino150,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
105,00 €
About This Item
Formula condensata:
YBa2Cu3Ox, x ~ 6.7-9.5
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
105,00 €
Prezzo di listino150,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.9%
Stato
powder
Dimensione particelle
≤5 μm
Stringa SMILE
O=[Cu].O=[Ba].O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/Ba.Cu.5O.2Y
OHBOMLDLKVPQKS-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
produced for optimum phase purity (>99%) and sinterability.
Stato fisico
High Tc superconductor powder
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
W Krakow
Journal of electron microscopy technique, 18(3), 277-290 (1991-07-01)
A new method has been developed for simulating high resolution electron microscope images of weak phase objects via a digital television frame store system and fast Fourier transforms of a graphical representation of structures containing several atomic species. Here masks
Zhonghua Zhu et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(11), 3859-3863 (2012-02-14)
Nanoparticles of superconducting YBa(2)Cu(3)O(7-δ) were synthesized via a citrate pyrolysis technique. Room temperature ferromagnetism was revealed in the samples by a vibrating sample magnetometer. Electron spin resonance spectra at selected temperatures indicated that there is a transition from the normal
Kartik Venkataraman et al.
Applied spectroscopy, 59(5), 639-649 (2005-06-23)
Thin film embodiments of MBa2Cu3O7-x (MBCO, M = yttrium or a rare-earth metal) prepared by several different deposition methods on a variety of substrates were investigated by Raman microspectroscopy. Several of the unique characterization capabilities of Raman spectroscopy in the