Documenti fondamentali
728934
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
1-Aminocyclopropyl carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
Scegli un formato
1 G
68,90 €
68,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
68,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
68,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
114-120 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.CCOC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-5(8)6(7)3-4-6;/h2-4,7H2,1H3;1H
XFNUTZWASODOQK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)