Documenti fondamentali
728926
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-phenylpyrazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
143-148 °C
Stringa SMILE
Nc1cnc(cn1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9N3/c11-10-7-12-9(6-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,13)
KJAKXVBZQBPPOB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)