Documenti fondamentali
728233
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-butyn-1-ol
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-Chloro-4-hydroxy-2-butyne
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.53
Beilstein:
1098382
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC#CCCl
InChI
1S/C4H5ClO/c5-3-1-2-4-6/h6H,3-4H2
RPUJAOFSZSEVPC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)