Documenti fondamentali
726885
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminooctane
produced by BASF, ChiPros®, ≥99.0%
Sinonimo/i:
(S)-2-Octylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19N
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.24
Beilstein:
1719319
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Grado
produced by BASF
Saggio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥99.0%
Stringa SMILE
CCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m0/s1
HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)