Documenti fondamentali
726338
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-4-Cyclohexene-1,2-diamine
≥97.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥96.0%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@H]1CC=CC[C@@H]1N
InChI
1S/C6H12N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2/t5-,6-/m0/s1
ZDENNVQHCXLZDN-WDSKDSINSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)