Documenti fondamentali
726184
Sigma-Aldrich
trans-4-Cyclohexene-1,2-diamine dihydrochloride
≥98.0%
Scegli un formato
1 G
327,00 €
327,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
327,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.09
Beilstein:
3124971
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
327,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
98.0-102.0% (AT)
Stato
powder
Stringa SMILE
Cl.Cl.N[C@@H]1CC=CC[C@H]1N
InChI
1S/C6H12N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2;2*1H/t5-,6-;;/m1../s1
UQRRHSHMGMLJDM-BNTLRKBRSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
W.C.M.C. Kokke, F.A. Varkevisser
The Journal of Organic Chemistry, 39, 1535-1539 (1974)
A. Burgos, G.J. Ellames
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, XLI, 443-449 (1998)