725382
1,6-Hexanedithiol
99.5%
Sinonimo/i:
1,6-Dimercaptohexane, DMH, Hexamethylene dimercaptan
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
~1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.5%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. eboll.
118-119 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−21 °C (lit.)
Densità
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
SCCCCCCS
InChI
1S/C6H14S2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.