Documenti fondamentali
724572
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7BrN2
Peso molecolare:
175.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.521
Densità
1.487 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1nn(C)cc1Br
InChI
1S/C5H7BrN2/c1-4-5(6)3-8(2)7-4/h3H,1-2H3
UESOBPUTZLYSGI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)