Documenti fondamentali
724637
Sigma-Aldrich
4-Bromoisoxazole
95%
Scegli un formato
5 G
104,00 €
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
104,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H2BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
38-43 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1cnoc1
InChI
1S/C3H2BrNO/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H
IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)