Documenti
723886
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-nitrobenzene-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D4BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Br)c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
ORPVVAKYSXQCJI-RHQRLBAQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C