Documenti
723711
Sigma-Aldrich
5-Benzofurazanboronic acid MIDA ester
Sinonimo/i:
2-(Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-yl-5-boronic acid MIDA ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10BN3O5
Peso molecolare:
275.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Punto di fusione
258-263 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc3nonc3c2
InChI
1S/C11H10BN3O5/c1-15-5-10(16)18-12(19-11(17)6-15)7-2-3-8-9(4-7)14-20-13-8/h2-4H,5-6H2,1H3
KNDBMWQPGMKUPR-UHFFFAOYSA-N