Documenti fondamentali
648639
Sigma-Aldrich
2,4-Pentanedione, polymer-bound
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g O loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Scegli un formato
5 G
77,70 €
77,70 €
Prezzo di listino111,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
77,70 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
77,70 €
Prezzo di listino111,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Grado di funzionalizzazione
2.5-3.5 mmol/g O loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Scavenges hydrazines and pimary amines.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Uwe Schoun, Josef Messinger, Nuria Merayo, Grzegorz Juszkiewicz, Andreas Kirschning
Synlett, 07, 983-986 (2003)