Documenti fondamentali
5037804
Supelco
Amplifex Diene Reagent Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.21
tecniche
LC/MS: suitable
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Kit contains a protocol, 1 tubes of Amplifex Diene reagent and 1 tube of diluent. Each tube contains enough reagent to complete 50 reactions.
Risultati analitici
For further information on the Amplifex Diene Reagent kit, please visit this link.
To view the Protocol for the Amplifex Diene Reagent Kit, please visit this Protocol link.
Additional Application Notes may be viewed at the following links:
* Sample Preparation Procedure and Amplifex Diene Reagent Chemistry for DHVD3/DHVD2 Quantitation
* Analysis of 1,25 DHVD3 and 1,25 DHVD2 Using Amplifex Diene Reagent
Note legali
Amplifex is a trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)