Documenti fondamentali
244503
Sigma-Aldrich
4-Methylsalicylic acid
99%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Cresotic acid
Scegli un formato
25 G
18,62 €
100 G
86,50 €
18,62 €
Prezzo di listino26,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
18,62 €
100 G
86,50 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
18,62 €
Prezzo di listino26,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
173-177 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
NJESAXZANHETJV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The heteroleptic tris-cyclometalated iridium(III) complex with 4-methylsalicylic acid (Msal) was synthesized and characterized[1].
Applicazioni
4-Methylsalicylic acid was used to inhibit the medium chain acyl-CoA synthetase[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiao-xia Guo et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 30(1), 170-173 (2010-03-23)
New heteroleptic tris-cyclometalated iridium(III) complexes (ppy)2 Ir(LX) (ppy==2-phenylpyridine, LX==Sal (salicylic acid), Msal (4-methylsalicylic acid), FSal(4-trifluoro methyl salicylic acid)) was synthesized and characterized. The molecular structure, photophysical properties and thermal stability were tested and analyzed. The results show that the absorption
F Kasuya et al.
Biochemical pharmacology, 52(10), 1643-1646 (1996-11-22)
Molecular characteristics of carboxylic acids were investigated for the ability to inhibit a purified medium chain acyl-CoA synthetase, using hexanoic acid as a substrate. Salicylic acid, 4-methylsalicylic acid, 2-hydroxynaphtoic acid, and 2-hydroxyoctanoic acid, which do not act as substrates for