Documenti fondamentali
723258
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC3H3F15N2O2
Peso molecolare:
133.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
282-286 °C (dec) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
FC1=C[15NH][13C](=O)[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i4+1,6+1,7+1
GHASVSINZRGABV-XZQGXACKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)