Documenti fondamentali
722790
Sigma-Aldrich
trans-9-Octadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
trans-Oleic acid-1,2,3,7,8-13C5, Elaidic acid-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5C13H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
ZQPPMHVWECSIRJ-CLWZAQNKSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)