379883
Nickel(II) acetate tetrahydrate
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Acetic acid nickel(II) salt
Saggio
99.995% trace metals basis
Stato
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
Densità
1.798 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Ni]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ni.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.