Documenti fondamentali
721689
Sigma-Aldrich
5-2,4-Cyclopentadien-1-yl)[(1,2,3-η)-1-phenyl-2-propenyl]-palladium
95%
Scegli un formato
1 G
205,00 €
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
205,00 €
About This Item
Formula condensata:
Pd(η5-C5H5)(η3-1-PhC3H4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
45-47 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Pd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH2][CH][CH]c2ccccc2
InChI
1S/C9H9.C5H5.Pd/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;1-2-4-5-3-1;/h2-8H,1H2;1-5H;
STDKYMKMBSTDJK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
118.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)