720429
1H-Pyrazol-3-ylboronic acid hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Punto di fusione
88-93 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.OB(O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H5BN2O2.H2O/c7-4(8)3-1-2-5-6-3;/h1-2,7-8H,(H,5,6);1H2
NXQCQMBEFQLICU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Preparation of receiver-amplifier, self-immolative dendrimers as potential platform for self-triggered multiple-release prodrugs
- Preparation of bifunctional water-soluble triazole-containing derivatives of ethyl(hydroxycamptothecin) via click chemistry and conjugation to monoclonal antibodies for anticancer therapy
- Intermediate for synthesis of oligo(ethylene glycol)-terminated alkanethiol amides useful for biosensors
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?