720216
2-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
132-136 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1c(CC(O)=O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
LWIOFILTAJJDLA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)