Documenti
720208
Sigma-Aldrich
2,3-Difluoro-5-chloropyridine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2ClF2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.53
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Densità
1.442 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cc(Cl)cnc1F
InChI
1S/C5H2ClF2N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
PERMDYZFNQIKBL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C