Documenti
650773
Sigma-Aldrich
6-(3-Thienyl)pyridine-2-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
6-(Thiophen-3-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
73-77 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-6-9-2-1-3-10(11-9)8-4-5-13-7-8/h1-7H
UPRCKKVQTPHFKG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3