Documenti
718726
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
3-Formyl-6-methylpyridine, 5-Formyl-2-picoline, 6-Methylnicotinaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.546
Densità
1.084 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(C=O)cn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-2-3-7(5-9)4-8-6/h2-5H,1H3
IMWMEIWYPWVABQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87.8 °C - closed cup