Key Documents
717711
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetrabromo-1,1′-biphenyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H6Br4
Numero CAS:
Peso molecolare:
469.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Punto di fusione
185-190 °C
Stringa SMILE
Brc1cc(Br)cc(c1)-c2cc(Br)cc(Br)c2
InChI
1S/C12H6Br4/c13-9-1-7(2-10(14)5-9)8-3-11(15)6-12(16)4-8/h1-6H
FXJXZYWFJAXIJX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Matthias Lischka et al.
Nanoscale, 10(25), 12035-12044 (2018-06-16)
Even though the surface-assisted dehalogenative coupling constitutes the most abundant protocol in on-surface synthesis, its full potential will only become visible if selectivity issues with polybrominated precursors are comprehensively understood, opening new venues for both organometallic self-assembly and on-surface polymerization.