Documenti fondamentali
717657
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-1-naphthaleneboronic acid
Sinonimo/i:
(2-Methoxy-1-naphthalenyl)boronic acid, (2-Methoxy-1-naphthyl)boronic acid, 1-(2-Methoxynaphthyl)boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
125-130 °C
Stringa SMILE
COc1ccc2ccccc2c1B(O)O
InChI
1S/C11H11BO3/c1-15-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(10)12(13)14/h2-7,13-14H,1H3
NHVWTZOWDLOBBS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Design of phosphorus C,P-ligands for environmentally benign cross-coupling reactions
  • Sterically hindered Suzuki-Miyaura coupling
  • Palladium-catalyzed cross-coupling reactions
  • Deboronation homocoupling reactions
  • Copper-catalyzed N-arylation of imidazoles
  • Stereoselective preparation of biaryl compounds via palladium-catalyzed asymmetric Suzuki-Miyaura coupling
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)