155101
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
218-220 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(nc1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C12H9N3/c1-2-6-10-9(5-1)14-12(15-10)11-7-3-4-8-13-11/h1-8H,(H,14,15)
YNFBMDWHEHETJW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?