Documenti fondamentali
716790
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(2-(diisopropylphosphino)-ethylamine)ruthenium(II)
97%
Scegli un formato
250 MG
37,05 €
37,05 €
Prezzo di listino74,10 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
37,05 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H40Cl2N2P2Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
37,05 €
Prezzo di listino74,10 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
154-157 °C
Stringa SMILE
Cl[Ru]Cl.CC(C)P(CCN)C(C)C.CC(C)P(CCN)C(C)C
InChI
1S/2C8H20NP.2ClH.Ru/c2*1-7(2)10(6-5-9)8(3)4;;;/h2*7-8H,5-6,9H2,1-4H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
HINVYXXIKGEKJI-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jia, W.; Chen , X.; Guo, R.; Sui-Seng, C.; Amoroso, A.; Lough, A. J.; Abdur-Rashid, K.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 8301-8301 (2009)