Documenti fondamentali
511803
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzyl isocyanate
98%
Sinonimo/i:
1-Bromo-4-(isocyanatomethyl)benzene
Scegli un formato
1 G
76,20 €
5 G
276,00 €
76,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
76,20 €
5 G
276,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
76,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
P. ebollizione
266 °C (lit.)
Densità
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C8H6BrNO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
IXWMDGLNJQNMIO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Bromobenzyl isocyanate (Br-BIC) is an organic building block containing an isocyanate group. Its performance as a polymerizable electrolyte additive to prevent overcharge in lithium ion batteries has been analyzed using various techniques.[1]
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
4-Bromobenzyl isocyanate versus benzyl isocyanate-New film-forming electrolyte additives and overcharge protection additives for lithium ion batteries.
Korepp C, et al.
Journal of Power Sources, 174(2), 637-642 (2007)