Documenti fondamentali
716715
Sigma-Aldrich
(S)-2-[(Diphenylphosphino)methyl]pyrrolidine
Scegli un formato
250 MG
78,10 €
78,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
78,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20NP
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
78,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Attività ottica
[α]22/D −24.0°, c = 0.5 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.614
Densità
1.043 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C1CN[C@@H](C1)CP(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H20NP/c1-3-9-16(10-4-1)19(14-15-8-7-13-18-15)17-11-5-2-6-12-17/h1-6,9-12,15,18H,7-8,13-14H2/t15-/m0/s1
IWRBGJKCDORZHK-HNNXBMFYSA-N
Applicazioni
Catalytic ligand in:
  • Ru-catalyzed regioselective lactonization of unsymmetrical 1,4-diols to give lactone lignans
  • Preparation of vinylindanecarboxaldehyde by asymmetric intramolecular allylation of propenylbenzenepropanal
Note legali
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)