Documenti
748307
Sigma-Aldrich
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3,3-dimethylbutan-2-amine
97%
Sinonimo/i:
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3,3-dimethyl-2-butylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24NP
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.590
Densità
1.0241 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)[C@H](N)CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H24NP/c1-18(2,3)17(19)14-20(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,14,19H2,1-3H3/t17-/m1/s1
SGBNMEAXYLJQRV-QGZVFWFLSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C