Documenti fondamentali
716650
Sigma-Aldrich
2-[Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]benzaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H51O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
574.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
120-125 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
COc1c(cc(cc1C(C)(C)C)P(c2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3ccccc3C=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C37H51O3P/c1-34(2,3)27-19-25(20-28(32(27)39-13)35(4,5)6)41(31-18-16-15-17-24(31)23-38)26-21-29(36(7,8)9)33(40-14)30(22-26)37(10,11)12/h15-23H,1-14H3
PAWZHFURVJBYGV-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)