Documenti
710466
Sigma-Aldrich
Bis(2-methoxyphenyl)phosphine
97%
Sinonimo/i:
Di-o-anisylphosphine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15O2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
86-90 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
COc1ccccc1Pc2ccccc2OC
InChI
1S/C14H15O2P/c1-15-11-7-3-5-9-13(11)17-14-10-6-4-8-12(14)16-2/h3-10,17H,1-2H3
HFEAMIKDDWKNAG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for:
  • Allylation of phenols
  • Synthesis of neutral rhodium(I) complexes
  • Dinuclear Pd(II) complexes bearing bis-bidentate tetraphos ligands
  • CO-ethylene copolymerization reactions
  • Suzuki-Miyaura reaction for synthesis of alkyl derivatives phosphine sulfonate (P-O) ligands
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3