Documenti fondamentali
716510
Sigma-Aldrich
1-Bromoisoquinoline
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
43-47 °C
Stringa SMILE
Brc1nccc2ccccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h1-6H
YWWZASFPWWPUBN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)