Documenti fondamentali
156744
Sigma-Aldrich
1-Chloroisoquinoline
95%
Scegli un formato
1 G
33,30 €
33,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
33,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
33,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
P. ebollizione
274-275 °C/768 mmHg (lit.)
Punto di fusione
31-36 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1nccc2ccccc12
InChI
1S/C9H6ClN/c10-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h1-6H
MSQCQINLJMEVNJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The product has been used in a Mn-catalyzed cross-coupling with aryl- and alkylmagnesium halides.[1] It has also been used in a Pd-catalyzed cross-coupling with heteroaryl boronic acids and esters.[2] Furthermore, it has been used in a homocoupling reaction to yield bis-isoquinoline, each enantiomer of which might be very useful as a chiral ligand for asymmetric synthesis.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synlett, 247-247 (2007)
Homocoupling of aryl iodides and bromides using a palladium/indium bimetallic system.
Chang, Yu Mi, et al.
Synthetic Communications, 35(13), 1851-1857 (2005)
Kelvin Billingsley et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(11), 3358-3366 (2007-03-01)
A highly active and efficient catalyst system derived from a palladium precatalyst and monophosphine ligands 1 or 2 for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of heteroaryl boronic acids and esters has been developed. This method allows for the preparation of a
Nelson R Vinueza et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(33), 21567-21572 (2018-08-11)
Two previously unreported isomeric biradicals with a 1,4-radical topology, the 1,5-didehydroisoquinolinium cation and the 4,8-didehydroisoquinolinium cation, and an additional, previously reported isomer, the 4,5-didehydroisoquinolinium cation, were studied to examine the importance of the exact location of the radical sites on