Documenti
716316
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3F4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.401
Densità
1.368 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
UUODQIKUTGWMPT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
90.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32.2 °C - closed cup