Documenti fondamentali
71585
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-fluoropyridine
≥95.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3ClFN
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.54
Beilstein:
1422747
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Stato
liquid
Condizioni di stoccaggio
under inert gas (Argon)
Densità
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
BEQUUSCRAKEKQM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
may discolor to yellow on storage
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)