Documenti fondamentali
714941
Sigma-Aldrich
Chloro(cyclopentadienyl)[bis(diphenylphosphino)methane]ruthenium(II)
97%
Scegli un formato
250 MG
176,00 €
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
176,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H27ClP2Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
586.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
190-196 °C
Stringa SMILE
Cl[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C(P(c2ccccc2)c3ccccc3)P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C25H22P2.C5H5.ClH.Ru/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;1-2-4-5-3-1;;/h1-20H,21H2;1-5H;1H;/q;;;+1/p-1
NFGZGIRSDQBCFT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Catalyst for:
  • Anti-Markovnikov hydration
  • β-alkylation with primary alcohols
  • Cyclization of terminal alkynals to cycloalkenes
  • Electrochemical oxidation of methanol
  • Hydration of 1-alkynes
  • Isomerization of allylic alcohols
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)