Documenti fondamentali
714194
Sigma-Aldrich
(R)-3-Amino-2-phenylpropionic acid
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-2-Phenyl-β-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
crystals
Attività ottica
[α]/D -8.5±1.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
Composizione
carbon, 64.1-66.7%
nitrogen, 8.2-8.7%
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
LRCYAJZPDFSJPQ-QMMMGPOBSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)