Documenti fondamentali
713139
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium iodide
Sinonimo/i:
N-Butyl-N-methylpyrrolidinium iodide
Scegli un formato
5 G
124,00 €
50 G
373,00 €
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
124,00 €
50 G
373,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H20IN
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.17
Beilstein:
3701800
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Stringa SMILE
[I-].CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.HI/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;/h3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
BEZANEDYKZXSCF-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Hydrophobic ionic liquids for electrochemical applications
  • Lewis-base ionic liquid
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)