Documenti fondamentali
712736
Sigma-Aldrich
6-Azido-6-deoxy-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose
≥96% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥96% (HPLC)
Stato
liquid
Attività ottica
[α]/D -92.0±3.0°, c = 1 in ethyl acetate
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1
InChI
1S/C12H19N3O5/c1-11(2)17-7-6(5-14-15-13)16-10-9(8(7)18-11)19-12(3,4)20-10/h6-10H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8+,9-,10-/m1/s1
KIBLVBPHQCVUFG-SOYHJAILSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)