Documenti fondamentali
138096
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate
97%
Scegli un formato
10 G
171,00 €
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
171,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
166-168 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10ClNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate was used in the synthesis of anti-allergic agents[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Y Honma et al.
Journal of medicinal chemistry, 27(2), 125-128 (1984-02-01)
A series of N-tetrazolylpyridinecarboxamides was prepared and evaluated for antiallergic activity by the passive cutaneous anaphylaxis (PCA) assay. From the structure-activity relationships (SAR) of this class of compounds, it was revealed that the N-tetrazolylcarbamoyl group as an acidic functionality is