712256
5-Azidopentanoic acid
≥97.0%
Sinonimo/i:
5-Azidovalerianic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
97.0-103.0% (calc. on dry substance, T)
Stato
liquid
Disponibilità
available only in USA
Perdita
≤10% loss on drying
Gruppo funzionale
azide
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C5H9N3O2/c6-8-7-4-2-1-3-5(9)10/h1-4H2,(H,9,10)
SBZDIRMBQJDCLB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Chitosan-poly(ethylene glycol) hydrogels by azide–alkyne click chemistry.
- 5-iodo-1,2,3-triazole containing macrocycles.
- Bivalent quinine dimers intervening triazole ring used as inhibitors of P-glycoprotein (P-gp) mediated cellular efflux.
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Self-react. C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?