Documenti fondamentali
711497
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Mandelamide
≥97%
Sinonimo/i:
(R)-2-Hydroxy-2-phenylacetamide, D-Mandelamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Beilstein:
2575137
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -56±2°
Stringa SMILE
NC(=O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(11)7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,10H,(H2,9,11)/t7-/m1/s1
MAGPZHKLEZXLNU-SSDOTTSWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)