Documenti fondamentali
711446
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloropropane-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13CH313CHCl13CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
95-96 °C
Densità
1.186 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3][13CH](Cl)[13CH2]Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
KNKRKFALVUDBJE-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)