Documenti fondamentali
711438
Sigma-Aldrich
4,6,6-Trimethyl-1,3,2-dioxaborinane solution
1.0 M in dioxane
Sinonimo/i:
MPBH, Methylpentanediolborane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13BO2
Peso molecolare:
127.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in dioxane
Densità
1.008 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1CC(C)(C)OBO1
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5-4-6(2,3)9-7-8-5/h5,7H,4H2,1-3H3
ARSUQHZDPBOKDP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ming Fan et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 56, 311-317 (2015-08-08)
A robust synthetic strategy of biopolymer-based hydrogels has been developed where hyaluronic acid derivatives reacted through aqueous Diels-Alder chemistry without the involvement of chemical catalysts, allowing for control and sustain release of dexamethasone. To conjugate the hydrogel, furan and maleimide
Wendy Wj Unger et al.
Oncoimmunology, 4(8), e970462-e970462 (2015-09-26)
Therapeutic vaccinations against cancer are still largely ineffective. Major caveats are inefficient delivery of tumor antigens to dendritic cells (DCs) and excessive immune suppression by
Toshiki Matsui et al.
Acta biomaterialia, 13, 32-41 (2014-12-03)
Polylactic acid (PLA) is a candidate material to prepare scaffolds for 3-D tissue regeneration. However, cells do not adhere or proliferate well on the surface of PLA because it is hydrophobic. We report a simple and rapid method for inducing